Stampa…
4-Methoxystyrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
M0130-10ML M0130-25ML
TCIAM0130-10MLEA 86 EUR
TCIAM0130-10ML TCIAM0130-25ML
4-Methoxystyrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
4-Methoxystyrene
Formula: C₉H₁₀O
Punto di ebollizione: 98°C
Punto di fusione: 3,3 °C
Densità: 1,002 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008619
CAS Number: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=099c113b17369dd7fc467c6b3a982e828b1871ea&vid=099c113b17369dd7fc467c6b3a982e828b1871ea&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %