Stampa…
EDTA sale monosodico di ferro ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0092-25G E0092-500G
TCIAE0092-25GEA 16 EUR
TCIAE0092-25G TCIAE0092-500G
EDTA sale monosodico di ferro ≥90.0% (by titrimetric analysis)
EDTA sale monosodico di ferro
Formula: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Punto di fusione: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078215
CAS Number: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Merck Index: 14,04031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c1cd68065264e89e88f7d0d33492570c5365f1&vid=38c1cd68065264e89e88f7d0d33492570c5365f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %