Stampa…
Tricloruro di boro 1 M in dichloromethane stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H32751.AE H32751.AP
H32751.AEEA 86.3 EUR
H32751.AE H32751.AP
Tricloruro di boro 1 M in dichloromethane stabilizzato
Tricloruro di boro
CAS No.: 10294-34-5 Molecular Formula: BCl3 Formula Weight: 117.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00011313
Formula: BCl₃
Peso molecolare: 117,17 g/mol
Densità: 1,326
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011313
CAS Number: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II