Stampa…
2,5-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4174-5G D4174-1G
TCIAD4174-5GEA 135 EUR
TCIAD4174-5G TCIAD4174-1G
2,5-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2,5-Difluoropyridine
Formula: C₅H₃F₂N
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: –33°C
MDL Number: MFCD04114191
CAS Number: 84476-99-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&vid=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %