Stampa…
2,4-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D4173-1G D4173-5G
TCIAD4173-1GEA 57 EUR
TCIAD4173-1G TCIAD4173-5G
2,4-Difluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2,4-Difluoropyridine
Formula: C₅H₃F₂N
Punto di ebollizione: 106°C
MDL Number: MFCD04114162
CAS Number: 34941-90-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3370527a8eee4efc8940740ae135f56e27e8776&vid=b3370527a8eee4efc8940740ae135f56e27e8776&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %