Stampa…
6-Ethyl-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0772-25ML M0772-500ML
TCIAM0772-25MLEA 16 EUR
TCIAM0772-25ML TCIAM0772-500ML
6-Ethyl-o-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Ethyl-o-toluidine
Formula: C₉H₁₃N
Punto di ebollizione: 231 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 0,969 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 111°C
MDL Number: MFCD00007752
CAS Number: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&vid=52dcee054d2eeaa672f848513160ae6e16bd8b95&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %