Methyl hydrogen adipate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₄ Punto di ebollizione: 162°C Punto di fusione: 9°C Densità: 1,1236 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004418 CAS Number: 627-91-8 EINECS: 211-019-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |