4,4'-TDE ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₄H₁₀Cl₄ Punto di ebollizione: 406 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 111 °C Densità: 1,476 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000851 CAS Number: 72-54-8 EINECS: 200-783-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03061 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 112.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |