3-Amino-2-cyclohexen-1-one, (max. 5% H₂O) 98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5220-49-5
Molecular Formula: C6H9NO
Formula Weight: 111.15
Melting Point: 128-133°(dried)
Beilstein Reference: 471354
Formula:
C₆H₉NO Punto di ebollizione: 211 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 128…133 °C (anidr.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013783 CAS Number: 5220-49-5 EINECS: 226-014-9 |