2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₄Cl₂O₂S Punto di ebollizione: 146°C Punto di fusione: 28 °C Densità: 1,548 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 60°C |
MDL Number:
MFCD00051520 CAS Number: 2905-23-9 EINECS: 220-807-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |