Stampa…
Biureto ≥98.0% (by total nitrogen basis) (contains ca. 10% Triuret)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0513-25G B0513-500G
TCIAB0513-25GEA 63 EUR
TCIAB0513-25G TCIAB0513-500G
Biureto ≥98.0% (by total nitrogen basis) (contains ca. 10% Triuret)
Biureto
Formula: C₂H₅N₃O₂
Punto di fusione: 188 °C
Densità: 1,467 g/cm³ (10 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007946
CAS Number: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 14,01309
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acdcfa7715af871c05df5d9652cf72543032fb40&vid=acdcfa7715af871c05df5d9652cf72543032fb40&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Triuret max. 10.0 w/w%