Stampa…
5-Fluoro-o-toluic acid ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F0844-5G F0844-25G
TCIAF0844-5GEA 41 EUR
TCIAF0844-5G TCIAF0844-25G
5-Fluoro-o-toluic acid ≥98.0% (by GC)
5-Fluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 263 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 134…135 °C
MDL Number: MFCD00042294
CAS Number: 33184-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=593a84b4a2855292014de40d504ffea753b3108f&vid=593a84b4a2855292014de40d504ffea753b3108f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C