Stampa…

2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butyne, 2-Methylbut-3-yn-2-ol

M0180-25ML M0180-500ML
TCIAM0180-25MLEA 16 EUR
TCIAM0180-25ML TCIAM0180-500ML
2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84,12 g/mol
Punto di ebollizione: 103°C
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 19°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004467
CAS Number: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&vid=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR