o-Toluenesulphonyl chloride ≥75.0% (by GC) (contains ca. 23% isomer)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₇ClO₂S Punto di ebollizione: 272 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 10,2 °C Densità: 1,3383 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00024874 CAS Number: 133-59-5 EINECS: 205-113-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 75.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |