Stampa…
Timolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0410-25G M0410-500G
TCIAM0410-25GEA 16 EUR
TCIAM0410-25G TCIAM0410-500G
Timolo ≥99.0% (by GC)
Timolo
Formula: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Punto di ebollizione: 232°C
Punto di fusione: 49…51 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002309
CAS Number: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09399
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08e2315a4d9da531ff04d0c453e5c4905f3042ba&vid=08e2315a4d9da531ff04d0c453e5c4905f3042ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency