Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.8-100.1% (dry basis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Attenzione
|
X171-09EA
0
EUR
X171-09
X171-03
X171-07
X171-05
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS) 99.8-100.1% (dry basis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Tris-(idrossimetil) amminometano (TRIS)
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃ Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 169…172 °C Densità: 1,328 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS Number: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |
|
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.8 - 100.1 % |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.8 - 100.1 % |
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) | 99.8 - 100.1 % |
Absorbance of a 40% Solution: | Passes Test |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤2 % |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
pH of 0.1M Solution at 25°C, For Information Only | |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |