Stampa…
Acido L(+)-tartarico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0025-25G T0025-500G
TCIAT0025-25GEA 16 EUR
TCIAT0025-25G TCIAT0025-500G
Acido L(+)-tartarico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Acido L(+)-tartarico
Formula: C₄H₆O₆
Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 168…170 °C
Densità: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064207
CAS Number: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 14,09070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6cd3f89ad2da4efa98cc4ab0eeea77816cadb2b&vid=f6cd3f89ad2da4efa98cc4ab0eeea77816cadb2b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.5 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +13.0 deg (C=20, H2O)
Solubility in Water almost transparency