Stampa…
Acido indol-3-acetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0022-25G I0022-5G
TCIAI0022-25GEA 43 EUR
TCIAI0022-25G TCIAI0022-5G
Acido indol-3-acetico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido indol-3-acetico
Formula: C₁₀H₉NO₂
Punto di ebollizione: 120 - 125 °C (0,05 -rr)
Punto di fusione: 167…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005636
CAS Number: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 14,04964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890c3756018884834d6ef23cd68d83fd25db4919&vid=ea92b80bc98698961996053ae1ddd829b7119fd3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency