Stampa…
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
L06011.06 L06011.14
L06011.06EA 50.9 EUR
L06011.06 L06011.14
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Purity: 75% CAS No.: 37074-39-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 104-105°/0.4mm MDL No.: MFCD00045172
Formula: C₉H₉ClO
Punto di ebollizione: 104…105 °C (0,4 mmHg)
Densità: 1,15
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045172
CAS Number: 37074-39-8