4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 99163-12-9
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 85-89°
MDL No.: MFCD02684110
Formula:
C₁₂H₉NO Punto di fusione: 85…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02684110 CAS Number: 99163-12-9 |