(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 13138-25-5
Molecular Formula: CH3CH=CHCH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 352.84
Melting Point: ca 225-230° dec.
Beilstein Reference: 4170527
Formula:
C₂₂H₂₂ClP Punto di fusione: ∼ 225…230 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051868 CAS Number: 13138-25-5 |