Stampa…
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L20054.03 L20054.MD
L20054.03EA 186 EUR
L20054.03 L20054.MD
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 231291-22-8 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Melting Point: 191-192° MDL No.: MFCD00792430
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di fusione: 191…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792430
CAS Number: 231291-22-8