Stampa…
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19553.03 L19553.MD
L19553.03EA 217 EUR
L19553.03 L19553.MD
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 158063-66-2 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Melting Point: 147-149° MDL No.: MFCD00082626
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082626
CAS Number: 158063-66-2