Stampa…
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H35309.MD H35309.03
H35309.MDEA 48.3 EUR
H35309.MD H35309.03
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Formula: C₄H₇I
Peso molecolare: 182,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410734
CAS Number: 33574-02-6