Stampa…
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H33884.03 H33884.06
H33884.03EA 59.7 EUR
H33884.03 H33884.06
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Purity: 97% CAS No.: 49600-34-2 Molecular Formula: C7H9N3S Formula Weight: 167.23 Melting Point: 193-197° MDL No.: MFCD00462739
Formula: C₇H₉N₃S
Peso molecolare: 167,23 g/mol
Punto di fusione: 193…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462739
CAS Number: 49600-34-2