N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 21242-21-7
Molecular Formula: C7H9N3S
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD04117348
Formula:
C₇H₉N₃S Punto di fusione: 216…220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04117348 CAS Number: 21242-21-7 |