Stampa…
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,6-Di-p-tolylpyridine
B24894.03 B24894.06
B24894.03EA 49.9 EUR
B24894.03 B24894.06
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 14435-88-2 Molecular Formula: C19H17N Formula Weight: 259.35 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00006282
Formula: C₁₉H₁₇
Peso molecolare: 259,35 g/mol
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006282
CAS Number: 14435-88-2
EINECS: 238-409-3