2-(p-Tolyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₁N Punto di ebollizione: 157°C |
MDL Number:
MFCD00006281 CAS Number: 4467-06-5 EINECS: 224-734-8 |
|
Purity (GC) | min. 97.0 % |