Aluminium perchlorate nonahydrate, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 81029-06-3
Molecular Formula: Al(ClO4)3.9H2O
Formula Weight: 487.46 (325.33anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 82°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149130
Formula:
AlCl₃O₁₂·9H₂O Punto di fusione: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149130 CAS Number: 81029-06-3 EINECS: 238-437-6 UN: 1481 ADR: 5.1,II |