2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1585-17-7
Molecular Formula: C11H14Cl2
Formula Weight: 217.14
Melting Point: 104-107°
Boiling Point: 180°/20mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013681
Formula:
C₁₁H₁₄Cl₂ Punto di ebollizione: 180 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 104…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013681 CAS Number: 1585-17-7 UN: 3261 ADR: 8,III |