Stampa…
2-tert-Butyltoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H33036.03 H33036.06
H33036.03EA 220 EUR
H33036.03 H33036.06
2-tert-Butyltoluene ≥99%
2-tert-Butyltoluene
Purity: 99% CAS No.: 1074-92-6 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 Refractive Index: 1.5075
Formula: C₁₁H₁₆
Peso molecolare: 148,25 g/mol
Densità: 0,89
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059209
CAS Number: 1074-92-6
UN: 2667
ADR: 6.1,III