2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B25313.06
B25313.14
B25313.06EA
88.3
EUR
B25313.06
B25313.14
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 50419-58-4
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 176° dec.
MDL No.: MFCD00130041
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Peso molecolare: 165,19 g/mol Punto di fusione: ∼ 176 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130041 CAS Number: 50419-58-4 |