Stampa…
3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Di-m-tolylamine
B21765.03 B21765.06
B21765.03EA 51.7 EUR
B21765.03 B21765.06
3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 626-13-1 Molecular Formula: C14H15N Formula Weight: 197.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6225 Boiling Point: 200°/24mm MDL No.: MFCD00059315
Formula: C₁₄H₁₅N
Punto di ebollizione: 200 °C (24 mmHg)
Densità: 1,04
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059315
CAS Number: 626-13-1