Stampa…
1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
P1682-25G P1682-5G
TCIAP1682-25GEA 173 EUR
TCIAP1682-25G TCIAP1682-5G
1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (by GC)
1-Phenyl-1-butanol
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,2176 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: 16°C
MDL Number: MFCD00066173
CAS Number: 614-14-2
EINECS: 210-368-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c758801f181b2c58aeac547b91e3379621172d&vid=f3c758801f181b2c58aeac547b91e3379621172d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %