Stampa…
2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ100
292559-1G 292559-5G
292559-1GEA 104 EUR
292559-1G 292559-5G
2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 110,..120 °C/30 mmHg (lett.)
Densità: 1,036 g/ml (25 °C) (lett.)
Temperatura di stoccaggio: Room Temperature
MDL Number: MFCD00010749
CAS Number: 38064-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&vid=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥98.5 %