α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃Cl₅ Punto di ebollizione: 159°C |
MDL Number:
MFCD00018818 CAS Number: 13014-18-1 EINECS: 235-868-1 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...