Stampa…
Hexanophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14712.06 A14712.14 A14712.22
A14712.06EA 27.2 EUR
A14712.06 A14712.14 A14712.22
Hexanophenone ≥98%
Hexanophenone
Purity: 98% CAS No.: 942-92-7 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5105 Melting Point: 25-27° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 1908667 MDL No.: MFCD00009512
Formula: C₁₂H₁₆O
Punto di ebollizione: 265 °C
Punto di fusione: 25…27 °C
Densità: 0,950
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009512
CAS Number: 942-92-7
EINECS: 213-394-6