4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 51067-38-0
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 141-145°
MDL No.: MFCD00093312
Formula:
C₁₂H₁₁BO₃ Punto di fusione: 141…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00093312 CAS Number: 51067-38-0 |