4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
359640010
359640050
359640250
ACRO359640010EA
34.4
EUR
ACRO359640010
ACRO359640050
ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₁BO₃ Punto di fusione: 141…145 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00093312 CAS Number: 51067-38-0 |
Appearance | White to off-white Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |