3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-Phenoxyphenyl)boronic acid, 3-Phenoxybenzeneboronic acid
H32879.MD
H32879.03
H32879.MDEA
65.2
EUR
H32879.MD
H32879.03
3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 221006-66-2
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 138-143°
MDL No.: MFCD07780272
Formula:
C₁₂H₁₁BO₃ Peso molecolare: 214,03 g/mol Punto di fusione: 138…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07780272 CAS Number: 221006-66-2 |