4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 21803-75-8
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 98-104°
Beilstein Reference: 1817655
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052917
Formula:
C₇H₅ClN₂ Punto di fusione: 98…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052917 CAS Number: 21803-75-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |