1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 3063-94-3
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Formula Weight: 236.12
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3310
Boiling Point: 99°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040105
Formula:
C₇H₆F₆O₂ Punto di ebollizione: 99 °C Densità: 1,302 Flash Pt: 14 °C (57 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040105 CAS Number: 3063-94-3 EINECS: 221-309-9 ADR: 3,II |