1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone monometil etere
Stabilized with 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2160-89-6
Molecular Formula: C6H4F6O2
Formula Weight: 222.09
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3190
Odour: Recognizable
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 2094742
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00040104
Formula:
C₆H₄F₆O₂ Peso molecolare: 222,09 g/mol Punto di ebollizione: 81…82 °C Densità: 1,370 Flash Pt: 17 °C (62 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040104 CAS Number: 2160-89-6 EINECS: 218-479-1 UN: 3272 ADR: 3,II |