Stampa…
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L12590.06 L12590.14
L12590.06EA 51.1 EUR
L12590.06 L12590.14
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Purity: 98% CAS No.: 30273-42-8 Molecular Formula: C7H7BrClN Formula Weight: 220.50 Melting Point: 37-40° Beilstein Reference: 2717133 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041432
Formula: C₇H₇BrClN
Peso molecolare: 220,50 g/mol
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041432
CAS Number: 30273-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III