(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 50889-29-7
Molecular Formula: HO2C(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 200-202°
MDL No.: MFCD00055556
Formula:
C₂₄H₂₆BrO₂P Peso molecolare: 457.36 g/mol Punto di fusione: 200…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055556 CAS Number: 50889-29-7 |