(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 17857-14-6
Molecular Formula: HO2C(CH2)3P(C6H5)3Br
Formula Weight: 429.30
Melting Point: 244-250°
Beilstein Reference: 4173599
Formula:
C₂₂H₂₂BrO₂P Peso molecolare: 429.30 g/mol Punto di fusione: 244…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00274196 CAS Number: 17857-14-6 |