4-(Methylthio)butanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 20582-85-8
Molecular Formula: C5H12OS
Formula Weight: 120.21
Flash Point: 101°(215°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 95-98°/20mm
MDL No.: MFCD00002973
Formula:
C₅H₁₂OS Punto di ebollizione: 95…98 °C (20 mmHg) Densità: 0,999 Flash Pt: 101 °C (215 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002973 CAS Number: 20582-85-8 |