Stampa…
Trimetilamina 1 M in THF
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H32899.AE H32899.AP
H32899.AEEA 93.7 EUR
H32899.AE H32899.AP
Trimetilamina 1 M in THF
Trimetilamina
CAS No.: 75-50-3 Molecular Formula: C3H9N Formula Weight: 59.11 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008327
Formula: C₃H₉N
Peso molecolare: 59,11 g/mol
Densità: 0,850
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008327
CAS Number: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II