Stampa…
Vincristine sulphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
J60907.X0EA 0 EUR
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
Vincristine sulphate ≥98%
Vincristine sulphate
Formula: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Punto di ebollizione: 273…281 °C
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00084729
CAS Number: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9986