Stampa…
Europium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) in soluzione acquosa, per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Europium(III) perchlorate
40572.NA 40572.NC
40572.NAEA 119 EUR
40572.NA 40572.NC
Europium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) in soluzione acquosa, per analisi
Europium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 13537-22-9 Molecular Formula: Eu(ClO4)3.6H2O Formula Weight: 558.40 (450.32anhy) Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3211 MDL No.: MFCD00150233
Formula: Cl₃EuO₁₂·6H₂O
Peso molecolare: 558,4 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150233
CAS Number: 13537-22-9
EINECS: 236-907-5
UN: 3211
ADR: 5.1,II